Learn More
Sartorius Pieza de repuesto para soportes de filtro de policarbonato
La pieza de repuesto para soportes de filtración de policarbonato es para su uso con colectores Microsart™ 16510 y 16511.
9.75€ - 97.20€
Código de producto | Marca | Tipo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10079740
|
Sartorius
6980225 |
Tapón | 10 paq. |
16.10€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10355461
|
Sartorius
6980227 |
Tapón del sistema de filtro Sartolab P20 Plus para tapa | 1 unidad |
9.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15972630
|
Sartorius
6980230 |
Parte superior | 1 unidad |
27.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15982630
|
Sartorius
6980232 |
Soporte para filtro | 2 paq. |
14.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15992630
|
Sartorius
6980234 |
Boquilla de manguera | 1 unidad |
12.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15902640
|
Sartorius
6980235 |
Junta tórica de silicona | 3 paq. |
97.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15912660
|
Sartorius
6981090 |
Matraz receptor | 1 unidad |
33.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Accesorio de policarbonato
- Para su uso con los colectores Microsart™ 16510, 16511
Especificaciones
Reutilizable | |
No estéril |