Learn More
Sartorius Balanzas de pesaje de precisión Quintix™
La tecnología de pesaje avanzada ofrece resultados fiables y precisos
Marca: Sartorius QUINTIX513-1S
Includes: Adaptador de alimentación universal, cubierta en uso, guía de aplicación, tapa antipolvo para balanza analítica
Descripción
La avanzada tecnología de pesaje proporciona resultados fiables y precisos
Ofrece pesaje inteligente y eficiente, flujos de trabajo mejorados con tecnología de pantalla táctil y desplazamiento que permite al usuario navegar fácilmente a través de todas las operaciones de la balanza sin un manual.
- Navegación por menús sencilla y aplicaciones integradas con solo tocar una tecla
- Los iconos claramente visibles permiten operaciones de equilibrio fáciles de seguir; los resultados mostrados proporcionan a los usuarios información inmediata y confianza
- Máxima precisión en todo momento, gracias a IsoCal™; calibración interna y ajuste de la balanza totalmente automático
- El mantenimiento de registros es más fácil con Quintix USB enchufar y trabajar conexión a una impresora o equipo
Especificaciones:
- Control de nivel: Indicador de nivel de vidrio con burbujas de aire para el centrado
- Calibración: Calibración interna, totalmente automática y motorizada; también ofrece externa
- Unidades de pesaje: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, piezas/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Indicador de estabilidad: Sí
- Protección contra manipulación: Bloqueo del supervisor
- Protección de la carcasa: La carcasa se limpia con acetona
- Modelos verificados: Sí
- Selección de idioma: Inglés, francés, español
- Bloqueo antirrobo: bloqueo Kensington y capacidad para cable o cadena
- Salida: Mini-USB
- Alimentación eléctrica: 100-240 V (universal)
Aplicaciones estándar:
pesaje; densidad; porcentaje; control de peso, retención de picos, recuento; condiciones inestables. Aplicaciones de laboratorio especiales como mezcla, componentes, estadísticas y conversión.
Especificaciones
GLP, GMP | |
510 g | |
1 mg | |
Adaptador de corriente universal, tapa de uso, aplicación | |
2 mg | |
513 | |
1 s | |
10°C a 30°C | |
2 años | |
21,6 cm | |
12,6 in | |
32 cm | |
14,1 in | |
10,8 lb | |
100/240 V | |
Class I |
Mini USB | |
Pantalla gráfica en color | |
Quilate, grano, miligramo, libra, onza, pennyweight | |
Manual | |
Oro, aluminio fundido a presión, plástico ABS | |
1 mg | |
50°F a 86°F | |
Balanza de precisión | |
8,5 in | |
12 cm | |
8,2 in | |
20,9 cm | |
36 cm | |
4,9 kg | |
2 W |