Learn More
Sartorius Papeles de filtro de grado cuantitativo 393
Se utiliza para análisis cuantitativos y gravimétricos, así como para la filtración por presión o en vacío. Fabricados en 100 % algodón con αun contenido de celulosa de >98 % y se lavan con ácido para hacer los papeles sin cenizas y lograr una alta pureza.
12.80€ - 331.00€
Especificaciones
Formato | Rodee con un círculo |
---|---|
Material | 100% Cotton Linters (>98%alpha-cellulose, Ash-free) |
Particle Retention | De 1 a 2 μm |
Esterilidad | Non-sterile |
Velocidad de filtración | De 250 s |
Código de producto | Marca | Código de color | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Código de color | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15972880
|
Sartorius
FT-3-127-320 |
Morado | 320 mm |
331.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10710573
|
Sartorius
FT-3-127-240 |
Morado | 240 mm |
287.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10770403
|
Sartorius
FT-3-127-150 |
Morado | 150 mm |
63.55€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10760403
|
Sartorius
FT-3-127-090 |
Morado | 90 mm |
26.80€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10630373
|
Sartorius
FT-3-127-070 |
Morado | 70 mm |
16.70€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10240102
|
Sartorius
FT-3-127-185 |
Morado | 185 mm |
93.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10032311
|
Sartorius
FT-3-127-110 |
Morado | 110 mm |
36.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10215421
|
Sartorius
FT-3-127-125 |
Morado | 125 mm |
43.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10352262
|
Sartorius
FT-3-127-055 |
Amarillo | 55 mm |
12.80€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Papeles de filtro de grado cuantitativo 393
Fabricado con línteres de algodón al 100 % Sin ceniza (contenido de ceniza ≤ 0,01 % según DIN 540370) Con resistencia a la humedad. Caja codificada por colores para facilitar la selecciónEspecificaciones
Rodee con un círculo | |
De 1 a 2 μm | |
De 250 s | |
100/paq. | |
Quantitative Filter Paper |
100% Cotton Linters (>98%alpha-cellulose, Ash-free) | |
Non-sterile | |
393 | |
0,18 mm |