Learn More
Sartorius Filtros de jeringa Minisart™ Plus
BIOPHARMA
Código de producto. 10730792 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Esterilidad:
Estéril
Código de color:
Amarillo
Azul
Tamaño de la unidad:
50 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Esterilidad Código de color unitSize
10730792 0,2 μm Estéril Azul 50 PCS
10298630 0,45 μm Estéril Amarillo 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10730792 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 17823K
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incluye un prefiltro de fibra de vidrio para los líquidos difíciles de filtrar. Los filtros de jeringa Sartorius Minisart™ Plus son unidades de filtración de un solo uso y completas con una membrana de acetato de celulosa libre de surfactante. Elija entre tres tamaños de poro codificados por colores en opciones estériles o no estériles.
Incluye un prefiltro de fibra de vidrio para los líquidos difíciles de filtrar. Los filtros de jeringa Sartorius Minisart™ Plus son unidades de filtración de un solo uso y completas con una membrana de acetato de celulosa libre de surfactante. Elija entre tres tamaños de poro codificados por colores en opciones estériles o no estériles.
Para la esterilización rápida de volúmenes pequeños
  • Especialmente diseñado para esterilizar la filtración de líquidos difíciles de filtrar
  • Contiene un prefiltro de fibra de vidrio en la parte superior de la celulosa membrana de acetato
  • Las unidades están casi libres de lixiviados y extraíbles, y filtran de forma fiable sin fugas
  • Disponibles en tres tamaños de malla codificados por colores. 0,2µ m (azul), 0,45µ m (amarillo) o 1,2µ m (rojo)
  • Filtración tan eficaz que puede duplicar el rendimiento
  • Ideal para la limpieza de muestras, eliminación de partículas y filtración estéril de soluciones acuosas
Máxima comodidad para el usuario
  • Las unidades completas están listas para usar
  • Unidades de filtro desechables/de un solo uso
  • Entrada Luer Lock hembra con conectores macho de salida Luer Lock
  • Calidad probada y probado al 100 % durante la fabricación
  • Unidades estériles (a través de óxido de etileno) y no estériles disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de color Azul
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro Hidrófilo
Para utilizar con (equipo) Jeringa
Material (membrana) Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)
Tamaño de poro 0,2 μm
Volumen de muestra 1 a 200 ml
Esterilidad Estéril
Área de filtración 5,16 cm2
Para utilizar con (aplicación) Para la estilización rápida de volúmenes pequeños
Volumen de retención (después de la purga de aire) 0,1 mL
Material de la carcasa Polímero de estireno-butadieno metacrilato (MBS)
Estilo de entrada Luer Lock hembra
Estilo de salida Luer Lock macho
Prefiltro Fibra de vidrio
Tasa de presión 4,5 bar
Cantidad 50/paq.
Tipo Filtro de jeringa
Volumen (métrico) 200 mL
Diámetro (métrico) 28 mm