Learn More
Sartorius Filtros de jeringa de caudal alto (HF) Minisart™
BIOPHARMA
Diseñados para la filtración rápida y fiable de volúmenes pequeños a medianos. Los filtros de jeringa de flujo alto (HF) Sartorius Minisart™ son unidades completas y listas para conectar con una membrana de PES de flujo alto. Estos filtros de 28 mm están disponibles en versiones estériles y no estériles, con un tamaño de poro de 0.2 o 0.45 μm.
Marca:  Sartorius 16537----------Q
930.05 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10741563
  • 979.00€ / paquete de 500
Genómica Powerhouse
Usar código promocional 24117 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Descripción
Diseñados para la filtración rápida y fiable de volúmenes pequeños a medianos.Los filtros de jeringa de flujo alto (HF) Sartorius Minisart™ son unidades completas y listas para conectar con una membrana de PES de flujo alto.Estos filtros de 28 mm están disponibles en opciones estériles y no estériles, con un tamaño de poro de 0,2 o 0,45 μm.
Filtración rápida, fiable y estéril
  • Proporciona un caudal excelente a bajas presiones de entrada
  • Ideal para una amplia variedad de aplicaciones: Filtración estéril, eliminación de partículas y ultra-limpieza
  • Cuenta con membranas de Polietersulfona (PES) de alta calidad
    • La estructura asimétrica de la membrana se comporta casi como un prefiltro
    • Admite soluciones con un pH de 1–13
    • Se pueden esterilizar con óxido de etileno (ETO) o por radiación gamma
    • Adecuados para la fijación adhesiva y el ensamblaje de tubos
  • La carcasa acrílica de uso médico (MBS) está prácticamente libre de lixiviados y extraíbles
  • Filtra de forma fiable volúmenes pequeños a medianos sin fugas
  • Entrada Luer Lock hembra con opción de cierre Luer macho o salida Luer Slip macho
Máxima comodidad para el usuario
  • Las unidades de filtro completas y listas para conectar son fáciles de manejar
  • Elimina el trabajo de preparación que requiere mucho tiempo (por ejemplo, cambiar el filtro, limpiar el sistema de filtración)
  • Las unidades desechables de un solo uso son una opción económica
  • Calidad probada y probado al 100 % durante la fabricación
  • Opciones estériles (óxido de etileno) y no estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Amarillo oscuro
Syringe Filter
PES
1 to 200 mL
6,45 cm2
0,15 mL
Luer Lock hembra
6.0 bar
Filtro de jeringa
28 mm
Sí
Syringe
0,45 μm
No estéril
Para filtración fiable y estéril de pequeños a medianos volúmenes
MBS
Luer Lock macho
500/paq.
200 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote250343103 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha10/03/2025 Catalog Number16537----------Q
Número de lote241466103 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha19/12/2024 Catalog Number16537----------Q
Número de lote241161103 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha07/11/2024 Catalog Number16537----------Q
Promociones
Promociones
Título del producto
Sartorius Filtros de jeringa de caudal alto (HF) Minisart™ > 0,45μm; no estéril; envase a granel; salida del conector: Luer Lock macho; 500/Pk.