Learn More
Sartorius Filtros de jeringa de caudal alto (HF) Minisart™
Diseñados para la filtración rápida y fiable de volúmenes pequeños a medianos. Los filtros de jeringa de flujo alto (HF) Sartorius Minisart™ son unidades completas y listas para conectar con una membrana de PES de flujo alto. Estos filtros de 28 mm están disponibles en versiones estériles y no estériles, con un tamaño de poro de 0.2 o 0.45 μm.
Marca: Sartorius 16537----------K
131.55 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
Descripción
Diseñados para la filtración rápida y fiable de volúmenes pequeños a medianos.Los filtros de jeringa de flujo alto (HF) Sartorius Minisart™ son unidades completas y listas para conectar con una membrana de PES de flujo alto.Estos filtros de 28 mm están disponibles en opciones estériles y no estériles, con un tamaño de poro de 0,2 o 0,45 μm.
Filtración rápida, fiable y estéril- Proporciona un caudal excelente a bajas presiones de entrada
- Ideal para una amplia variedad de aplicaciones: Filtración estéril, eliminación de partículas y ultra-limpieza
- Cuenta con membranas de Polietersulfona (PES) de alta calidad
- La estructura asimétrica de la membrana se comporta casi como un prefiltro
- Admite soluciones con un pH de 1–13
- Se pueden esterilizar con óxido de etileno (ETO) o por radiación gamma
- Adecuados para la fijación adhesiva y el ensamblaje de tubos
- La carcasa acrílica de uso médico (MBS) está prácticamente libre de lixiviados y extraíbles
- Filtra de forma fiable volúmenes pequeños a medianos sin fugas
- Entrada Luer Lock hembra con opción de cierre Luer macho o salida Luer Slip macho
- Las unidades de filtro completas y listas para conectar son fáciles de manejar
- Elimina el trabajo de preparación que requiere mucho tiempo (por ejemplo, cambiar el filtro, limpiar el sistema de filtración)
- Las unidades desechables de un solo uso son una opción económica
- Calidad probada y probado al 100 % durante la fabricación
- Opciones estériles (óxido de etileno) y no estériles
Especificaciones
Amarillo oscuro | |
Syringe Filter | |
PES | |
1 to 200 mL | |
6,45 cm2 | |
0,15 mL | |
Luer Lock hembra | |
6.0 bar | |
Filtro de jeringa | |
28 mm |
Sí | |
Syringe | |
0,45 μm | |
Estéril | |
Para filtración fiable y estéril de pequeños a medianos volúmenes | |
MBS | |
Luer Lock macho | |
50/paq. | |
200 mL |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
250897103 | Certificado de calidad | 01/08/2025 | 16537----------K |
250805103 | Certificado de calidad | 29/06/2025 | 16537----------K |
250576103 | Certificado de calidad | 24/06/2025 | 16537----------K |
250385103 | Certificado de calidad | 05/06/2025 | 16537----------K |
250518103 | Certificado de calidad | 04/06/2025 | 16537----------K |