Learn More
Sartorius Puntas con filtro de baja retención SafetySpace™
Maximice la recuperación de muestras, la precisión de pipeteo y la seguridad de las muestras. Las puntas de filtro de baja retención Sartorius SafetySpace™ disponen de una superficie repelente a líquidos, un filtro sin aditivos y un sellado perfecto. Compatibles con micropipetas Sartorius . Las puntas estériles en una amplia gama de volúmenes se envasan en bandejas individuales.
163.00€ - 193.00€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas |
Método de esterilización | Haz electrónico |
Código de producto | Marca | Código de color | Volumen (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Código de color | Volumen (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15270044
|
Sartorius
LH-LF790021 |
Amarillo | De 0,5 a 20 μl | 5,1cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15260044
|
Sartorius
LH-LF790011 |
Gris | De 0,1 a 10 μl | 3,2cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15280044
|
Sartorius
LH-LF790101 |
Amarillo | De 2 a 120 μl | 5,1cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15290044
|
Sartorius
LH-LF790201 |
Verde | De 5 a 200 μl | 5,25cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15210054
|
Sartorius
LH-LF791001 |
Azul | De 50 a 1000 μl | 7,8cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15200054
|
Sartorius
LH-LF790301 |
Naranja | De 5 a 300 μl | 5,25cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15220054
|
Sartorius
LH-LF791211 |
Morado | De 50 a 1200 μl | 9 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Puntas de baja retención para la máxima recuperación de muestras- La superficie extremadamente uniforme, repelente a líquidos e hidrófoba optimiza el flujo de líquidos
- Los líquidos se deslizan fácilmente por la superficie químicamente resistente, por lo que el residuo que deja es muy pequeño
- Ideales para líquidos con tensión superficial baja, como los líquidos viscosos que contienen detergente
- Útiles en PCR/PCR en tiempo real, clonación, SDS-PAGE y otros métodos de análisis de ácidos nucleicos o proteínas
- Incluye un filtro de polietileno sin aditivos de sellado automático que puedan interferir con la seguridad de las muestras y los resultados
- El espacio de aire de seguridad entre la muestra y el filtro reduce el riesgo de absorción de la muestra en el filtro
- El filtro protege contra la contaminación de aerosoles y líquidos y reduce el mantenimiento de las pipetas
- Haz electrónico preesterilizado para el trabajo estéril
- Certificadas como libres de ADNasa, ARNasa y endotoxinas y cumplen con ISO 9001 e ISO 13485
- Ajuste y sellado de puntas perfectos para proporcionar la máxima exactitud
- Permiten una conexión y expulsión de puntas de forma ergonómica y ligera gracias a la característica Optiload de las pipetas Sartorius
- Compatible con pipetas Picus, eLINE™, mLINE™ y Proline™ Plus y con la mayoría del resto de marcas
- Bandejas y puntas codificadas por colores para facilitar la correspondencia con pipetas Sartorius compatibles
- El polipropileno puro es 100 % reciclable y se puede incinerar como residuo de energía
Especificaciones
Con filtro | |
Esterilizable en autoclave | |
Haz electrónico | |
Retención baja | |
Punta de PP (polipropileno), filtro de PE (polietileno) |
Estéril | |
Sin ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas | |
Gradilla | |
Sartorius™ Biohit™, Pipeta de ajuste universal |