Learn More
Sartorius Puntas con filtro de baja retención SafetySpace™
Maximice la recuperación de muestras, la precisión de pipeteo y la seguridad de las muestras. Las puntas de filtro de baja retención Sartorius SafetySpace™ disponen de una superficie repelente a líquidos, un filtro sin aditivos y un sellado perfecto. Compatibles con micropipetas Sartorius . Las puntas estériles en una amplia gama de volúmenes se envasan en bandejas individuales.
Marca: Sartorius LH-LF790011
Detalles adicionales : Peso : 0.91980kg
Descripción
Puntas de baja retención para una recuperación máxima de la muestra- Superficie extremadamente uniforme, repelente de líquidos e hidrófoba que optimiza el flujo de líquidos
- Los líquidos se deslizan fácilmente fuera de la superficie químicamente resistente, dejando muy pocos residuos detrás
- Ideal para fluidos con baja tensión superficial, como líquidos viscosos que contienen detergente
- Útil para PCR/PCR en tiempo real, clonación, SDS-PAGE y otros métodos de análisis de ácidos nucleicos o proteínas
- Incorpora un filtro de polietileno sin aditivos autosellantes que pueden interferir con la muestra y los resultados
- La separación de aire de seguridad entre la muestra y el filtro reduce el riesgo de absorción de la muestra en el filtro
- El filtro protege contra la contaminación por aerosoles y líquidos y reduce el mantenimiento de la pipeta
- Haz electrónico pre-esterilizado para trabajo estéril
- Certificado de ausencia de DNasa, RNasa y endotoxinas y conformidad con ISO 9001 e ISO 13485
- Ajuste y sellado perfectos de la punta para proporcionar la máxima precisión
- Permite la fijación/expulsión de la punta ergonómica y ligera con la función Optiload de las pipetas Sartorius
- Compatible con las pipetas Picus, eLINE™, mLINE™ y Proline™ Plus, así como con la mayoría de marcas
- Bandejas y puntas codificadas por color para facilitar la combinación con pipetas Sartorius compatibles
- El polipropileno virgen es 100% reciclable o puede incinerarse como deshecho energético
Especificaciones
De 0,1 a 10 μl | |
Estéril | |
3,2cm | |
Haz electrónico | |
Retención baja | |
Sartorius™ Biohit™, Pipeta de ajuste universal |
Con filtro | |
Esterilizable en autoclave | |
Sin ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas | |
Gradilla | |
Gris | |
Punta de PP (polipropileno), filtro de PE (polietileno) |