Learn More
Sartorius Filtros de membrana de nitrato de celulosa no estéril con rejilla: Tamaño de poro de 0,2μ m Código de producto.: 11760856
compliance-icons
Sartorius Filtros de membrana de nitrato de celulosa no estéril con rejilla: Tamaño de poro de 0,2μ m
Código de producto. p-4229355 Tienda Sartorius Productos
47 mm, 1000/paq., paquete de 1000
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25 mm
47 mm
50 mm
Cantidad:
100/paq.
1000/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. 11760856
Marca: Sartorius 1140747R
Los filtros de membrana no estéril están fabricados de nitrato de celulosa (éster mixto de celulosa), acetato de celulosa o celulosa regenerada. Se pueden utilizar para recuento de colonias, pruebas de partículas y microscopía. Elija entre membranas con rejilla o sin rejilla, con o sin borde hidrófobo.
Si es necesario utilizar placas de agar o almohadillas que hay que humedecer con medio de cultivo líquido en lugar de los conjuntos de almohadillas de nutrientes, se recomiendan los filtros de membrana de nitrato de celulosa (éster de celulosa) Sartorius. De manera natural, los filtros de membrana están libres de microbios. Con esta finalidad, se pueden esterilizar en autoclave o hervir. Estas membranas se ofrecen en una selección de tres colores diferentes para adaptarse a cada aplicación de pruebas específica y proporcionan un fondo de alto contraste para colonias o partículas. Estos filtros de membrana cumplen con las siguientes normas: ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 y EN 12780. Además, se han fabricado especialmente para su uso al mismo tiempo con conjuntos de almohadillas de nutrientes Sartorius de acuerdo con numerosas normativas internacionales y recomendaciones: farmacopeas internacionales, normas DIN e ISO, normas americanas para agua y alimentos, normativas de agua mineral, normativas sobre bebidas, como MEBAC o EBC, y recomendaciones del sector alimentario, como LMBG, NCA y ICUMSA. Todas las membranas se han fabricado con nitrato de celulosa (éster de celulosa), un material que garantiza una retención eficaz con altos caudales y un crecimiento de colonias óptimo. La rejilla impresa divide el área de filtración en 130 cuadrados, cada uno de 3,1 x 3,1 mm lo que facilita el recuento, especialmente para mayores recuentos de bacterias y para microcolonias, aunque no afecta al crecimiento.
  • Extraordinarias tasas de recuperación para microorganismos
  • Las de 0,45μ m cumplen con ISO 7704
  • Tres diferentes colores disponibles
  • Diseño: 25, 47 o 50 mm de diámetro, blanco, gris o verde y con rejilla
  • Pruebas de estimulación del crecimiento conforme a ISO 7704: sin realce ni inhibición por las líneas de rejilla, sin realce ni inhibición debido a las sustancias extraíbles químicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Desechables Single-use
Tipo de filtro Membrane Filter
Formato Disc
Material Nitrato de celulosa
Material (membrana) Cellulose Nitrate
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas; microscopía
Color de rejilla Negro
Cantidad 1000/paq.
Tipo Membrane Filter
Diámetro (métrico) 47 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P230-Mantener humedecido con .
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P372-Riesgo de explosión en caso de incendio.
  • P375-Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Título del producto
Sartorius Filtros de membrana de nitrato de celulosa no estéril con rejilla: Tamaño de poro de 0,2μ m >