Learn More
Sartorius Balanzas de precisión Entris™
Ofrece resultados de pesaje eficaces y fiables en su trabajo diario. Las balanzas de precisión Sartorius Entris™ proporcionan una interfaz de usuario fácil y claramente estructurada, asignación de claves lógicas y excelente legibilidad para un funcionamiento sin errores.
Marca: Sartorius ENTRIS323I-1S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- White-backlit, high-contrast display with 15 mm digits; exceptionally easy to read under any room lighting conditions
- New operating concept: easy configuration of the individual settings guided by short, menu-driven text prompts (choice of 5 languages) and simple navigation using cursor keys
- RS-232C bidirectional interface port; optional Sartorius cable for connection of the balance to a USB port
- Total ease of operation
- All keys have positive click action
- Clearly defined control panel
- Monolithic weighing cell provides high thermal stability and extremely fast response times
- Fast response time and display stability
- Language-driven user interface
- Unit toggle of up to 5 units
Applications
Percent weighing, unit toggle, animal weighing, net-total, calculation, density determination and counting
Especificaciones
Interno | |
1 mg | |
ENTRIS323i-1S | |
1.1 sec. | |
230 x 303 x 136 mm |
320 g | |
2 mg | |
1 mg | |
Balanza de precisión | |
115 mm |
Título del producto
Sartorius Balanzas de precisión Entris™ > Internal Calibration; Capacity: 320g
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido