Learn More
Sartorius Balanzas de precisión Entris™
Ofrece resultados de pesaje eficaces y fiables en su trabajo diario. Las balanzas de precisión Sartorius Entris™ proporcionan una interfaz de usuario fácil y claramente estructurada, asignación de claves lógicas y excelente legibilidad para un funcionamiento sin errores.
Marca:  Sartorius ENTRIS623I-1S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15203903
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • White-backlit, high-contrast display with 15 mm digits; exceptionally easy to read under any room lighting conditions
  • New operating concept: easy configuration of the individual settings guided by short, menu-driven text prompts (choice of 5 languages) and simple navigation using cursor keys
  • RS-232C bidirectional interface port; optional Sartorius cable for connection of the balance to a USB port
  • Total ease of operation
  • All keys have positive click action
  • Clearly defined control panel
  • Monolithic weighing cell provides high thermal stability and extremely fast response times
  • Fast response time and display stability
  • Language-driven user interface
  • Unit toggle of up to 5 units
Applications
Percent weighing, unit toggle, animal weighing, net-total, calculation, density determination and counting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Interno
1 mg
ENTRIS623i-1S
1,0 s
230 x 303 x 136 mm
620 g
2 mg
1 mg
Balanza de precisión
115 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Sartorius Balanzas de precisión Entris™ > Internal Calibration; Capacity: 620g