Learn More
Sartorius™ Microbalanzas Ultra Cubis™, modo de pesaje 2.7S con protector contra corrientes DM
Diseñadas para el pesaje de cantidades de muestra muy pequeñas y cumplen los requisitos más exigentes
29545.00€ - 31438.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2.1 g
Legibilidad 0.0001 mg
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
Rango de humedad 80 % para 31 °C, 50 % para 40 °C
Tiempo de medición ≤10 s
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Interfaz de automatización Tipo de pantalla Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Interfaz de automatización Tipo de pantalla Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
12703325 Ver documentos Sartorius™
MSA2.7S-000-DM
Botones TFT Cortavientos de vidrio redondo automático 31180.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12671385 Ver documentos Sartorius™
MSE2.7S-000-DM
Botones LCD Certificate of conformity to specifications 29545.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12723325 Ver documentos Sartorius™
MSE2.7S-0CE-DM
MSE with Keys LCD Legal European certificate of CE conformity 29803.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12713325 Ver documentos Sartorius™
MSA2.7S-0CE-DM
MSA Touchscreen Color TFT Legal European certificate of CE conformity 31438.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las balanzas de alta precisión se han diseñado para pesar desde las cantidades de muestras más pequeñas (inferiores a 10mg) hasta 2.1 g para cumplir los requisitos de exactitud mínimos de la farmacopea estadounidense, así como los requisitos más estrictos.
  • Ofrece máxima seguridad mediante una fiabilidad inigualable en los resultados de pesaje y conformidad con los estándares
  • Los cortos tiempos de medición equivalen a tiempo ahorrado en cada una de las mediciones
  • La pantalla protectora motorizada 100% de vidrio (DM) es perfecta para la manipulación rápida y sencilla de tamaños pequeños de muestras y la capacidad de aprendizaje inteligente permite la adaptación a cada flujo de trabajo
  • Ofrece asistencia al operador cuando es necesaria la nivelación: indicaciones interactivas (en tiempo real) guían al usuario para ajustar de forma rápida y correcta el nivel de burbuja indicando qué pata de nivelación girar y en qué dirección
  • Incluye isoCAL, una función de ajuste y calibración totalmente automáticos
  • Interfaces, como:—— Bluetooth™ (inalámbrico), RS232C de 9 clavijas con puerto PS2 (para la conexión de un teclado o un escáner de código de barras) o un puerto RS232C de 25 de clavijas adicional disponibles de manera opcional
  • El cortavientos y el plato de pesaje se pueden desmontar y limpiar rápida y fácilmente sin comprometer la estabilidad
  • Con protección para polvo y agua
  • Ofrece una gran selección de accesorios para opciones ampliadas
  • Tamaño de plato: modelos DM, 20 mm (0.79 pulg)
Unidad de control y visualización MSA
  • Tecnología innovadora con una comodidad operativa y calidad de visualización sobresalientes, especialmente para aplicaciones complejas
  • Pantalla táctil inclinable y extraíble, TFT en color de alta resolución para una excelente reproducción de texto y gráficos
  • Se suministra de serie con interfaces de comunicación integradas USB, RS232C de 25 clavijas y Ethernet, además de lector de tarjetas SD integrado para almacenamiento de datos y una transferencia de estos cómoda
  • Q-Guide: nueva gestión de usuarios/tareas con asistente para facilitar el funcionamiento y la programación
  • Garantice la seguridad y fiabilidad de los resultados con Advanced Pharma Compliance mediante la gestión de usuario/contraseña, la función de registro de auditoría, mensajes de alerta y funciones de recordatorio
  • Los complementos y las actualizaciones de aplicaciones totalmente personalizados permiten un trabajo más rápido y eficaz que mejora la fiabilidad de los procesos (Q-Apps)
  • Las aplicaciones incluyen: pesaje básico, pesaje en porcentaje, promedios (pesaje de animales), conversión de unidad de masa, recuento, formulación, determinación de densidad, totalización, control de peso, segunda memoria de tara, identificadores individuales (ID), cálculos, estadísticas, funciones controladas por tiempo, Cubis individual (Q-Apps)
Unidad de control y visualización MSU
  • Pantalla gráfica grande inclinable y extraíble, monocromática y de alta resolución
  • Manejo con teclas; acción de clic positivo y activación precisa de funciones
  • Combina el manejo clásico con teclas con una gran variedad de funciones de rendimiento
  • Se suministra de serie con interfaces de comunicación integradas USB, RS232C de 25 clavijas y Ethernet, además de lector de tarjetas SD integrado para almacenamiento de datos y una transferencia de estos cómoda
  • Q-Guide: nueva gestión de usuarios/tareas con asistente para facilitar el funcionamiento y la programación
  • Garantice la seguridad y fiabilidad de los resultados con Advanced Pharma Compliance mediante la gestión de usuario/contraseña, la función de registro de auditoría, mensajes de alerta y funciones de recordatorio
  • Las aplicaciones incluyen: pesaje básico, pesaje en porcentaje, promedios (pesaje de animales), conversión de unidad de masa, recuento, formulación, determinación de densidad, totalización, control de peso, segunda memoria de tara, identificadores individuales (ID), cálculos, estadísticas, funciones controladas por tiempo
Unidad de control y visualización MSE
  • LCD grande de alto contraste con teclas claramente estructuradas para una activación precisa de las funciones
  • Guía de menús fácil de entender con indicaciones de texto cortas
  • Se suministra de serie con interfaces de comunicación integradas USB y RS-232C de 25 clavijas
  • Ideal para usuarios que necesiten pesar con la máxima exactitud, pero que tienen requisitos de aplicaciones o comunicaciones menos complejos
  • Las aplicaciones incluyen: pesaje básico, pesaje en porcentaje, promedios (pesaje de animales), conversión de unidad de masa, recuento, formulación de peso neto/total, determinación de densidad (solo método de flotación), totalización, cálculos
† De acuerdo con el capítulo 41 de la Farmacopea Estadounidense.
Especificaciones
Especificaciones
2.1 g
De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
≤10 s
Interna, isoCAL
1 g
7 W
0.0001 mg
80 % para 31 °C, 50 % para 40 °C
1 mg
De 5 a 40 °C
1 A
ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26