Learn More
Sartorius Balanzas de carga superior Cubis™ MSE con nivelación asistida por guía
Para usuarios que necesitan pesar con la máxima exactitud, pero con menos necesidades en términos de complejidad del proceso de pesaje y gestión de datos.
Especificaciones
Interfaz de automatización Botones
Certificaciones/conformidad ISO, FDA/USP, GxP
Tipo de conexión RS232 25 clavijas, RS232 9 clavijas, Bluetooth, puerto PS/2
Tipo de pantalla LCD
Incluye Adaptador de CA, funda antipolvo, manual
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Las balanzas de carga superior MSA forman parte de la serie de equipos modulares Cubis, que incorpora una celda de pesaje monolítico de segunda generación fabricada con precisión para una mayor exactitud y una respuesta ultrarrápida que ofrecen resultados rápidos con una repetibilidad extraordinaria. Cubis es la primera y única balanza en comprobar, ejecutar y documentar su nivelación exacta de manera automática. También permite la personalización para satisfacer aplicaciones de laboratorio específicas y cumplir los requisitos más exigentes, además de la posibilidad de elegir el módulo de pesaje y la pantalla protectora para que el usuario pueda invertir únicamente en lo que necesita. 
  • Ofrece máxima seguridad mediante una fiabilidad de resultados de pesaje inigualable y conformidad con los estándares
  • Los cortos tiempos de medición equivalen a tiempo ahorrado en cada una de las mediciones
  • Se suministra de serie con Q-Level, la función de nivelación automática motorizada: supone una ayuda valiosa contar siempre con una balanza nivelada (los modelos > 6.2 kg ofrecen asistencia al operador cuando es necesaria la nivelación: unas indicaciones interactivas (en tiempo real) guían al usuario para ajustar de forma rápida y correcta el nivel de burbuja indicando qué pata de nivelación girar y en qué dirección)
  • Incluye isoCAL, una función de ajuste y calibración totalmente automáticos
  • Q-Pan:——— Reduce automáticamente los errores de carga descentrada para maximizar la exactitud del pesaje
  • Interfaces, como: Bluetooth™ (inalámbrico), RS232C de 9 clavijas con puerto PS2 (para la conexión de un teclado o un escáner de código de barras) o un puerto RS232C de 25 de clavijas adicional disponibles de manera opcional
  • Sin cortavientos
  • Con protección para polvo y agua
  • Ofrece una gran selección de accesorios para opciones ampliadas
  • Tamaño de plato: 206 x 206 mm (excepto para el modelo 5202S, que mide 140 x 140 mm)
    Unidad de control y visualización MSE
  • LCD grande de alto contraste con teclas claramente estructuradas para una activación precisa de las funciones
  • Guía de menús fácil de entender con indicaciones de texto cortas
  • Se suministra de serie con interfaces de comunicación integradas USB y RS232C de 25 clavijas
  • Ideal para usuarios que necesiten pesar con la máxima exactitud, pero que tienen requisitos de aplicaciones o comunicaciones menos complejos
  • Las aplicaciones incluyen: pesaje básico, pesaje en porcentaje, promedios (pesaje de animales), conversión de unidad de masa, recuento, formulación de peso neto/total, determinación de densidad (solo método de flotación), totalización, cálculos
Especificaciones
Especificaciones
Botones
RS232 25 clavijas, RS232 9 clavijas, Bluetooth, puerto PS/2
Adaptador de CA, funda antipolvo, manual
Semiautomática
Square
Balanza de precisión
20.6 cm
De 100 a 240 V
1 A
ISO, FDA/USP, GxP
LCD
IP54
Metal fundido, acero inoxidable
5°C a 40°C
2 años
20.6 cm
7 W
50/60 Hz
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Sartorius Balanzas de carga superior Cubis™ MSE con nivelación asistida por guía