Learn More
Sartorius Papeles de filtro de grado 388
Se utiliza para análisis cuantitativos y gravimétricos, así como para la filtración por presión o en vacío. Fabricados en 100 % algodón con αun contenido de celulosa de >98 % y se lavan con ácido para hacer los papeles sin cenizas y lograr una alta pureza.
Marca: Sartorius FT-3-101-150
62.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Papeles de filtro de grado cuantitativo 388
- Sin ceniza (contenido de ceniza ≤ 0,01 % según DIN 540370)
- Con resistencia a la humedad
- Caja codificada por colores para facilitar la selección
Especificaciones
Negro | |
100% Cotton Linters (>98%alpha-cellulose, Ash-free) | |
12 to 15 μm | |
De 10 s | |
100/paq. | |
Quantitative Filter Paper |
Rodee con un círculo | |
De 10 a 15 μm | |
Non-sterile | |
388 | |
0,21 mm | |
150 mm |