Learn More
Sartorius™ Cápsulas de filtrado de líquidos Sartopore™
Garantiza un rendimiento de filtración muy económico y seguro. Las cápsulas de filtro de líquidos Sartorius™ Sartopore™ proporcionan una filtración de líquido de polietersulfona (PES) de alto rendimiento desde soluciones de caudal alto monocapa hasta filtros de retención de micoplasma específicos. Disponibles en una amplia variedad de combinaciones de tamaños de poro diferentes.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 9001, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
Material (membrana) | PES de doble capa |
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Esterilidad | Estéril |
Descripción
Los filtros de líquido de poliétersulfona (PES) de alto rendimiento garantizan un rendimiento de filtración muy económico y seguro. Desde soluciones monocapa de alto caudal hasta filtros de retención de micoplasma específicos, Sartopore™2 se adapta perfectamente a sus necesidades de proceso específicas. Disponibles en una amplia variedad de tamaños de poroEspecificaciones
Esterilizable en autoclave | |
PES de doble capa | |
Estéril | |
Para la filtración de productos biológicos, productos farmacéuticos, medios de cultivo celular y componentes y tampones | |
Manguera dentada escalonada de múltiple 6,35 mm | |
Cápsula de filtro |
ISO 9001, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
0,2 μm | |
0,03 m2 | |
Polipropileno | |
Manguera dentada escalonada de múltiple 6,35 mm | |
107 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sartorius™ Cápsulas de filtrado de líquidos Sartopore™