missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit Alexa Fluor™ 350-conjugated Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Marca: R&D Systems FAB105805U-100UG
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SARS-CoV-2 Spike S1 Protein Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike S1 Protein in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
SARS-CoV-2 Spike S1 Protein | |
Monoclonal | |
Alexa Fluor 350 | |
Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. | |
SARS-CoV-2 | |
HEK293-derived SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit, Accession # YP_009724390.1 | |
100 μg | |
Primary | |
SARS-CoV-2 | |
Purified |
Flow Cytometry | |
1035226 | |
Flow Cytometry 0.25-1 ug/106 cells | |
YP_009724390.1 | |
Mouse | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
Reconstitution default not known | |
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied. | |
IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit Alexa Fluor™ 350-conjugated Antibody, R&D Systems™ > 100 μg; Alexa Fluor 350
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido