Learn More
SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
185.00€ - 515.00€
Especificaciones
Antígeno | Spike RBD |
---|---|
Clon | 1049865 |
Dilución | Blockade of Receptor-ligand Interaction, Neutralization |
Aplicaciones | Blocking Assay, Neutralization |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18701797
![]() |
R&D Systems
MAB11290-SP |
25 μg |
185.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18701017
![]() |
R&D Systems
MAB11290-100 |
100 μg |
515.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Spike RBD Monoclonal antibody specifically detects Spike RBD in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Blocking Assay, NeutralizationEspecificaciones
Spike RBD | |
Blockade of Receptor-ligand Interaction, Neutralization | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
Human embryonic kidney cell, HEK293-derived SARS-CoV2 SARS-CoV2 spike, Arg319-Phe541, Accession # P0DTC2 | |
Primary | |
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
1049865 | |
Blocking Assay, Neutralization | |
Unconjugated | |
Mouse | |
SARS-CoV-2 | |
P0DTC2 | |
IgG2b | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, R&D Systems™