Learn More
Novus Biologicals SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) Spike RBD ELISA Kit (Colorimetric)
For the quantitative measurement of SARS-CoV-2 Coronavirus spike protein
Marca:  Novus Biologicals NBP3-12861
Codice prodotto. 18358205
  • 1020.00€ / 1 set
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) Spike RBD ELISA Kit (Colorimetric) is an enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of SARS-CoV-2 Coronavirus spike protein in .It contains recombinant SARS-CoV-2 Coronavirus spike, and antibodies raised against the recombinant protein. This ELISA kit is complete and ready-to-use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
31.25 to 2000 pg/mL
ELISA Kit (Colorimetric)
ELISA
1 Kit
2019-nCoV Peplomer protein, 2019-nCoV S Protein, 2019-nCoV Spike, COVID-19 Spike, E2, Human coronavirus spike glycoprotein, Peplomer protein, S glycoprotein, S protein, SARS-CoV-2, SARS-COV-2 E2, SARS-COV-2 Peplomer protein, SARS-COV-2 S protein, SARS-COV-2 Spike glycoprotein, SARSCOV2 Spike protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Spike Protein, Spike, Spike glycoprotein, Spike S1 RBD, surface glycoprotein
11.13 pg/mL
Recognizes both recombinant and natural SARS-CoV-2 Coronavirus spike
43740568
Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Novus Biologicals SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) Spike RBD ELISA Kit (Colorimetric) > 1 Kit
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato