Learn More
Novus Biologicals SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) Spike RBD ELISA Kit (Colorimetric)
For the quantitative measurement of SARS-CoV-2 Coronavirus spike protein
Marca: Novus Biologicals NBP3-12861
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
This SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) Spike RBD ELISA Kit (Colorimetric) is an enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of SARS-CoV-2 Coronavirus spike protein in .It contains recombinant SARS-CoV-2 Coronavirus spike, and antibodies raised against the recombinant protein. This ELISA kit is complete and ready-to-use.
Specifica
31.25 to 2000 pg/mL | |
ELISA Kit (Colorimetric) | |
ELISA | |
1 Kit | |
2019-nCoV Peplomer protein, 2019-nCoV S Protein, 2019-nCoV Spike, COVID-19 Spike, E2, Human coronavirus spike glycoprotein, Peplomer protein, S glycoprotein, S protein, SARS-CoV-2, SARS-COV-2 E2, SARS-COV-2 Peplomer protein, SARS-COV-2 S protein, SARS-COV-2 Spike glycoprotein, SARSCOV2 Spike protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Spike Protein, Spike, Spike glycoprotein, Spike S1 RBD, surface glycoprotein |
11.13 pg/mL | |
Recognizes both recombinant and natural SARS-CoV-2 Coronavirus spike | |
43740568 | |
Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Novus Biologicals SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) Spike RBD ELISA Kit (Colorimetric) > 1 Kit
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto