Learn More
Notrax Sani-Master™: alfombrilla de entrada de secado para la desinfección de pies, carbón/negro
Esta alfombrilla ampliable Notrax Sani-Master™ de 19 mm de grosor limpia, desinfecta y seca zapatos, por lo que está recomendada para las entradas para evitar la contaminación. A medida que avanza el tráfico, las puntas de caucho se doblan para sumergir las suelas en la solución desinfectante, la sección de la alfombrilla absorbente limpia y seca los zapatos para evitar resbalones.
Marca:  Notrax 348S0037CH
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17722028
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Al combinar tres características de la alfombra de Notrax™, desinfección, absorción y modularidad, en una solución completa de alfombrilla de entrada para desinfección, Sani-Master™ es una alfombrilla extensible de 19 mm de grosor que limpia, desinfecta y seca los zapatos
  • Sani-Master™ se suele utilizar en la industria alimentaria y se ha convertido en parte integrante de los protocolos generales de higiene y se recomienda en las entradas de escuelas, hoteles, gimnasios y oficinas, así como farmacias, instalaciones de asistencia sanitaria y hospitales para evitar que la contaminación entre en el edificio
  • La sección 1 incorpora el baño de pies de desinfección Sani-Trax™ con cerdas flexibles que se doblan para sumergir las suelas en la solución desinfectante para lavar y desinfectar los zapatos a medida que avanza el tráfico
  • La sección 2 es una zona de secado ampliable para secar zapatos y evitar resbalones con un sistema de conexión patentado que es perfecto para evitar cambios en la altura o desconexión de las alfombrillas
  • La sección 3 es una zona de secado final con bordes biselados integrados para evitar tropiezos
  • Las alfombras de secado se pueden personalizar completamente con un logotipo, diseño o se pueden utilizar para la comunicación de protocolos de higiene, como la desinfección de manos y el distanciamiento social
Especificaciones
Especificaciones
Carbón/negro
200 cm
Alfombrillas industriales y comerciales
6.6 ft.
Caucho natural
91 cm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Notrax Sani-Master™: alfombrilla de entrada de secado para la desinfección de pies, carbón/negro > Entrance Mat; Length: 200 cm