Learn More
Sampling Systems™ Rack del Tomamuestras
Estos racks de Tomamuestras son ideales para colgar Tomamuestras cuando no se utilizan.
80.75€ - 124.00€
Especificaciones
Tipo de producto Tack de almacenamiento
Material Acero inoxidable, plástico
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento del tomamuestras
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15809571
Ver documentos
Sampling Systems™
8820A-02
500 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15899561
Ver documentos
Sampling Systems™
8820A-01
900 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Construcción de acero inoxidable y plástico
  • El rack estándar puede contener hasta 5 tomamuestras
  • Los tomamuestras se conectan mediante un sencillo diseño de pinza de empuje
  • Se suministra completo con fijaciones de orificio
  • Adecuado para muestreadores de 10 a 35 mm de diámetro y más de 4 kg de peso
Especificaciones
Especificaciones
Tack de almacenamiento
Acero inoxidable, plástico
Almacenamiento del tomamuestras
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Sampling Systems™ Rack del Tomamuestras