Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de muestras para baños de agua Precision™
Mantenga sus muestras en su lugar con las gradillas para baños de agua.
Marca:  Thermo Scientific™ 5972-0025TC
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15335907
  • 64.72€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Descripción
Mantenga sus muestras en su lugar con las gradillas para baños de agua Thermo Scientific™ Precision™.
Gradilla para placas de Petri de acero inoxidable
  • Medidas 9,75 x 8,75 x 6,25 pulg. (24,8 x 22,2 x 15,9 cm)
  • Admite placas de Petri de 80 x 50 mm o 30 x 90 mm
Gradilla para tubos de ensayo de acero inoxidable
  • Medidas 10 x 8,5 x 5,5 pulg. (25,4 x 21,6 x 14 cm)
  • Las aberturas son de 2,5 cm2
  • Admite 50 tubos de ensayo de hasta 25 mm de 97 a 150 mm de altura
Gradillas para tubos de ensayo de microcentrífugas
  • Requiere pinza de sujeción
  • Medidas 127 x 101 x 39 mm (5 x 4 x 1,5 pulg.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Semigradilla para tubos de ensayo Nalgene, color Blanco, 16 x 25 mm
Baños de agua para coliformes, de circulación y de uso general Precision
Gradilla de tubos
Plástico acetálico
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Gradillas de muestras para baños de agua Precision™ > Semigradilla para tubos de ensayo Nalgene, color Blanco, 16 x 25 mm