Learn More
Labcon Tubos de la biblioteca de muestras
Tubos de la biblioteca de muestras PurePlus™ sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
39.83€ - 45.34€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1,2 mL |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Polipropileno virgen |
Intervalo de temperatura (métrico) | De -80 °C a 121 °C |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17456773
|
Labcon
3915-800-000-9 |
1000/bolsa |
39.83€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17851820
|
Labcon
3916-800-000-9 |
125/bolsa |
45.34€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Tiras para tubos de la biblioteca de muestras PurePlus™ con 8 pocillos
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polietileno USP clase VI
- Congelable a -80 °C
- No esterilizables en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
1,2 mL | |
Polipropileno virgen | |
No estéril | |
Tapones de empuje para tiras |
Transparente | |
De -80 °C a 121 °C | |
No | |
Fondo redondo |