Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia graduadas Samco™
GREENER_CHOICE
Mida con exactitud más de un volumen utilizando estas pipetas de transferencia graduadas de polietileno. Pipeta con perilla integrada que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave.
Marca:  Thermo Scientific™ 222-10S
56.86 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15397813
  • 63.15€ / paquete de 500
Genómica Powerhouse
Usar código promocional 24117 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-11-2025
Descripción
Mida con exactitud más de un volumen utilizando las pipetas de transferencia graduadas Thermo Scientific™ Samco™. El diseño en una sola unidad presenta una pipeta con perilla que elimina la necesidad de obstrucción, envasado y esterilización en autoclave a la vez que previene la contaminación cruzada.
  • Fabricadas en polietileno irrompible, no tóxico
  • Las superficies de baja afinidad evitan la unión de proteínas en aplicaciones de investigación
  • Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar con calor para el almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
3,5 ml
4,6 mm
Estéril
0,25, 0,50, 0,75, 1 ml
10/bolsa, 500/pack
15,5 cm
Pipeta de transferencia graduada de 5,8 ml Samco: 10 pipetas por bolsa
LDPE
Sí
10/bolsa, 500/pack
5,8 ml
Videos
  • Thermo Scientific Samco Graduated transfer pipettes
  • Thermo Scientific Samco Graduated transfer pipettes
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia graduadas Samco™ >
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.