Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes para muestras y viales Samco™ Clicktainer™
Los recipientes para muestras y viales Thermo Scientific™ Samco™ Clicktainer ofrecen una protección de la muestra y seguridad del usuario excelentes, ya que garantizan la correcta colocación del tapón en todo momento.
159.84€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color del tapón | Tipo de producto | Etiqueta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color del tapón | Tipo de producto | Etiqueta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15712207
![]() |
Thermo Scientific™
90WHT53-1001 |
90 mL | Blanco | Pre-assembled Clicktainer Vial | Tabbed, Temperature Strip | N/A | ||||||
Descripción
Mejore la recogida y manipulación de muestras con los nuevos recipientes para muestras y viales Samco™ Clicktainer™. El innovador cierre de sellado con un solo clic ofrece una indicación táctil, visible y audible de que el tapón se ha cerrado correctamente y quedará estanco. Se han probado a 95 kPa y también cumplen las directrices europeas para pruebas de fugas (BS EN 14254), de modo que son idóneos para su uso en sistemas de transporte neumático que se utilizan en hospitales para el envío de recipientes para muestras al laboratorio. Además, el producto montado cuenta con el marcado CE de acuerdo con la directiva europea relativa a diagnóstico in vitro 98/79/EC. Recipientes ideales para la gestión de todas las muestras valiosas y potencialmente peligrosas.
- El tapón que se cierra con un solo clic ofrece una indicación táctil, visual y audible del cierre completo del tapón
- Excelente rendimiento estanco† , idóneos para su uso en sistemas de transporte neumático que se utilizan en hospitales
- *Presión probada a 95 kPa de conformidad con BS EN 14401 a temperatura ambiente
- Pruebas de estanquidad de conformidad con BS EN 14254
- Disponibles en tamaños de 120 ml y 90 ml, como unidades montadas o como viales y tapones independientes
- La amplia abertura de 53 mm facilita la recogida y la manipulación de muestras
- Las estrías en el tapón y en la base facilitan la manipulación, sobre todo con guantes
- Polipropileno de excelente claridad con graduaciones transparentes que facilitan la manipulación de las muestras
- Disponibles tanto estériles mediante irradiación gamma (SAL 10-6) como no estériles
- Apilables para facilitar el almacenamiento de las muestras
- Amplia variedad de colores disponibles para los tapones para facilitar la diferenciación y la manipulación de las muestras
- Marcado CE de acuerdo con la directiva europea relativa a diagnóstico in vitro 98/79/EC
- Variedad de formatos de empaquetado que se adaptan a los requisitos de la mayoría de los usuarios
*Todos los lotes de recipientes fabricados se han probado a una presión de 95 kPa de conformidad con BS EN 14401 a temperatura ambiente
Especificaciones
53 mm |
† El término estanco se aplica a los productos Thermo Scientific Samco Clicktainer, de 90 ml/53 mm y 120 ml/53 mm, que cumplen los siguientes criterios: a) prueba de vacío que aplica una presión de 95 kPa en una cámara sellada sin fugas; b) prueba de estanquidad de conformidad con BS EN 14254 durante la cual se llena el recipiente con un tinte, se coloca durante 2 minutos en un agitador de rodillos y se invierte durante una hora en un baño de agua sin fugas. Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se aconseja a los clientes probar los viales Thermo Scientific Samco Clicktainer en las condiciones en que vayan a estar sus aplicaciones. Los viales Thermo Scientific Samco Clicktainer son estancos a temperatura y presión ambiente si se utilizan con los tapones Clicktainer.