Learn More
Hamilton™ Jeringas Luer-Lock SaltLine™
Elija estas jeringas cuando un flujo preciso sea de gran importancia para casi cualquier aplicación.
Marca:  Hamilton™ 203240
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11522495
  • 194.00€ / cada uno
Descripción
  • La terminación luer lock de PTFE es extremadamente común, ya que proporciona las opciones más flexibles para la conexión de tubos
  • Disponible en una gama de volúmenes
  • Las aplicaciones incluyen microfluidos, infusiones de fármacos/nutricionales, electrospinning, calibración de espectrómetro de masas, alimentación celular y mucho más
Especificaciones
Especificaciones
Jeringa para instrumental
1 por unidad
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Hamilton™ Jeringas Luer-Lock SaltLine™ > Volumen: 1mL