Learn More
Sartorius Puntas de pipeta con filtro SafetySpace™
Proporcionan más espacio entre la muestra y el filtro que las puntas de filtro convencionales, lo que prácticamente elimina el riesgo de que el filtro absorba una muestra cara o contagiosa. Las puntas de pipeta con filtro Sartorius SafeySpace™ permiten pipetear cualquier tipo de líquido o utilizar cualquier técnica de pipeteo sin el riesgo de que el filtro absorba la muestra.
Marca: Sartorius 790011F
152.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21920" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
Las puntas de pipeta con filtro SafetySpace™ dejan más espacio entre la muestra y el filtro que las puntas de filtro convencionales. Esto permite el pipeteo de cualquier tipo de líquido o el uso de cualquier técnica de pipeteo sin el riesgo de que el filtro absorba muestras valiosas. En efecto, esto garantiza la recuperación del 100 % de las muestras y, por tanto, una mayor exactitud.- Polipropileno
- Con separación de aire regular y barrera de filtro
- Embalaje de bandeja única
- Nivel de pureza: Esterilizadas para eliminar la presencia de ARNasa, ADNasa y preendotoxinas
La característica de espacio de seguridad es especialmente útil en:
- pipeteo de líquidos que forman espuma, como tampones y proteínas
- disolventes de pipeteo
- funciones de dispensación múltiple de pipetas electrónicas
- pipeteo inverso
- cualquier otra aplicación que requiera espacio adicional en la punta
Las puntas están fabricadas con polipropileno virgen y el filtro de polietileno sin aditivos de “sellado automático” para evitar cualquier interferencia con la muestra y los resultados. La barrera de filtro ayuda a proteger contra la contaminación cruzada de la muestra y/o la pipeta y reduce la necesidad de mantenimiento de las pipetas. Las puntas del filtro están disponibles en varios volúmenes de 10 µl a 1200 µl, y se envasan en gradillas de bandeja única con codificación por colores. Están certificadas como material sin ADNasa, ARNasa ni endotoxinas y se han preesterilizado.
El filtro de barrera y la pureza certificada convierten las puntas de filtro en la opción perfecta para:
- biología molecular
- microbiología
- aplicaciones de cultivo de células
- trabajo con radioactividad
Especificaciones
0,1 a 10 μL | |
Estéril | |
1,25 in | |
CE, ISO, IVD | |
Pre-esterilizado | |
Gris | |
Polipropileno |
Con filtro | |
No Autoclavable | |
3,2 cm | |
Libre de DNasa, RNasa y Endotoxina | |
Racl | |
Pipeta Universal Fit, Pipeta Sartorius |