Learn More
SCAT Tapón de seguridad para residuos LISA, conexión GL25 con extensión V3.0
Con la conexión GL25 de extensión, puede conectar su LISA directamente a su sistema de eliminación SymLine existente y convertirlo en un sistema cerrado.
Marca: SCAT 450130
72.70 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Se enrosca sobre la conexión superior de un LISA conductor
- Adaptador entre un LISA conductor y módulos del sistema de eliminación SymLine
- Fabricados con material conductivo PE-HD-EC para evitar descargas electrostáticas
LISA es el primer sistema modular para residuos de HPLC. Seguridad laboral y protección ambiental con la tecnología SCAT probada, con la máxima flexibilidad: Simplemente añada conexiones y componentes según sea necesario. Para poder recoger disolventes, ácidos y álcalis de forma segura en cualquier momento.
Especificaciones
Sistemas HPLC | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Adaptador de rosca |
Tapón de seguridad para residuos SCAT «LISA», V3.0 | |
GL25 |