Learn More
SCAT™ Safety Waste Cap 'LISA', V3.0
La última generación de un sistema modular moderno y universalmente ampliable para la eliminación segura de residuos líquidos de HPLC/UHPLC. Ningún otro sistema de eliminación en el mercado de los laboratorios ofrece un número tan elevado de roscas, conexiones y opciones de ampliación individuales.
Marca:  SCAT™ 450090
178.88 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17885724
  • 227.00€ / 1 set
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-06-2025
Descripción
El módulo básico incluye un tapón de seguridad para residuos V3.0 'LISA' con el tamaño de rosca que usted elija. En el volumen de suministro se incluyen otros 23 accesorios. Además, se pueden acoplar a la tapa de residuos de seguridad LISA V3.0 otros accesorios de SCAT, como un embudo o un filtro de aire de escape. Encontrará una selección en la tabla de pedidos:
  • Tapón ciego satelital - Para extender y acoplar diversos componentes, como un embudo.
  • Conector de tubo - Para la conexión de tubos más grandes con un diámetro interior de 5 a 11,5 mm.
  • Satélite de PTFE - Para una óptima resistencia química.
  • Tapón de rosca con giro libre de 360° - Para cambiar fácilmente el recipiente sin retorcer el tubo.
  • Racores - con diseño mejorado para facilitar la conexión de capilares con 1,6 mm, 2,3 mm o 3,2 mm de diámetro exterior.
  • Conexión del filtro de escape - Los filtros de escape SCAT bloquean los vapores nocivos con la ayuda de carbón activado optimizado y garantizan una igualación segura de la presión en los contenedores de residuos
  • El enorme volumen de suministro de racores y tapones ciegos, así como de accesorios como filtros de escape y embudos, garantiza que el sistema de acoplamiento esté listo para su uso inmediato.
Especificaciones
Especificaciones
Sistemas de HPLC / UHPLC
PTFE-EC
Waste Cap
4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD, 4 x tapón ciego de PFA, 3 x 5 - 11,5 mm ID, 3 x tapón ciego de PTFE + conector para filtro de escape
S90
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
SCAT™ Safety Waste Cap 'LISA', V3.0 > Thread Size: S90; Includes: 4 x 1.6/2.3/3.2 mm OD, 4 x PFA-blind plug, 3 x 5 to 11.5 mm ID, 3 x PTFE-blind plug + connector for exhaust filter