Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Frascos de lavado informativas Safety-Vented™ y con etiqueta de seguridad
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
Descripción
- Nombre químico y fórmula
- Rombo de la NFPA™ a todo color
- Peligros para la salud
- N.º de CAS (Chemical Abstract Service)
- Ropa y equipo de protección sugeridos
- Boca ancha para facilitar el llenado
- Los tapones de color mejoran la identificación
- Frascos de LDPE con válvulas de polipropileno
- 500 ml
- También hay disponibles frascos con “etiquetas propias”
- Utilice únicamente con disolventes compatibles con LDPE
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 mL |
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Color | Verde |
Para utilizar con (aplicación) | Metanol |
Material | LDPE |
Cantidad | 4/paquete |
Color del tapón | Verde |
Certificaciones/conformidad | OSHA 29 CFR 1910.1200 |
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Boca | Ancha |
Mostrar más |
Título del producto
Bel-Art™ SP Scienceware™ Frascos de lavado informativas Safety-Vented™ y con etiqueta de seguridad >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido