Learn More
Socorex™ Micropipeta Acura™ Electro 926
Ligera y ergonómica, esta micropipeta electrónica de un monocanal viene con un certificado de control de calidad, muestras de punta de pipeta Qualitips™ e instrucciones de funcionamiento. La micropipeta Socorex™ Acura™ Electro 926 carga rápidamente y tiene una larga autonomía de trabajo.
Marca:  Socorex™ 926.0200
524.27 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11829223
  • 713.00€ / cada uno
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Usar código promocional 24075 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
  • Ergonomía excepcional y fácil de usar.
  • Ligero
  • Programa fácil, intuitivo y de autoenseñanza.
  • Pantalla grande, lectura reversible de derecha/izquierda.
  • Motor controlado por microprocesador.
  • Batería recargable de intercambio rápido, carga rápida y larga duración.
  • La longitud reducida del eje y el extremo cónico mejoran la capacidad de conducción y el acceso a microtubos y microplacas.
  • Incluye contador de ciclos de pipeteo.
  • Módulos volumétricos opcionales
Especificaciones
Especificaciones
<±1,0% - <±0,4%
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (productos sanitarios para diagnóstico in vitro), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, parte 15 (compatibilidad electromagnética), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (seguridad eléctrica), ED 2011/65/EC Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS)
1
Autoenseñanza
De 10 a 200 μl
certificado QC, Qualitips™ muestras de puntas de pipeta e instrucciones de uso.
0,6% a 0,15%.
<1.5Hours
4,8 V
4,8 V NiMH
Acura™ Electro™ 926
Acura™ Electro™
Micropipeta electrónica
LCD derecha/izquierda
1,0 μl
1 Unidad
24 meses
4,8 V
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Socorex™ Micropipeta Acura™ Electro 926 > Capacidad: De 10 a 200 μl; batería: 4,8V