Learn More
Socorex™ Micropipeta Acura™ Electro 926
Ligera y ergonómica, esta micropipeta electrónica de un monocanal viene con un certificado de control de calidad, muestras de punta de pipeta Qualitips™ e instrucciones de funcionamiento. La micropipeta Socorex™ Acura™ Electro 926 carga rápidamente y tiene una larga autonomía de trabajo.
Marca: Socorex™ 926.0002
Descripción
- Ergonomía excepcional y fácil de usar.
- Ligero
- Programa fácil, intuitivo y de autoenseñanza.
- Pantalla grande, lectura reversible de derecha/izquierda.
- Motor controlado por microprocesador.
- Batería recargable de intercambio rápido, carga rápida y larga duración.
- La longitud reducida del eje y el extremo cónico mejoran la capacidad de conducción y el acceso a microtubos y microplacas.
- Incluye contador de ciclos de pipeteo.
- Módulos volumétricos opcionales
Especificaciones
<±2,5% - <±0,9 | |
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (productos sanitarios para diagnóstico in vitro), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, parte 15 (compatibilidad electromagnética), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (seguridad eléctrica), ED 2011/65/EC Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) | |
1 | |
Autoenseñanza | |
0,1 a 2,0 μL | |
certificado QC, Qualitips™ muestras de puntas de pipeta e instrucciones de uso. | |
2,5% a 0,8%. | |
<1.5Hours |
4,8 V NiMH | |
Acura™ Electro™ 926 | |
Acura™ Electro™ | |
Micropipeta electrónica | |
LCD derecha/izquierda | |
0,01μL | |
1 Unidad | |
24 meses |