Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo S110-AT
Reduzca el tiempo de separación y procese las muestras un 17 % más rápido en comparación con los rotores similares anteriores con un valor de RCF de 691.000 x g con este rotor de ángulo fijo.
Marca: Thermo Scientific™ 45539
23215.50 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24069" para aplicar la oferta.
Descripción
Reduzca el tiempo de separación y procese las muestras un 17 % más rápido en comparación con los rotores similares anteriores con un valor de RCF de 691 000 x g con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ S110-AT.
Compatible con:Microultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ serie MTX 150, microultracentrífuga de suelo de la serie MX
Especificaciones
Rotor de ángulo fijo S110-AT | |
Rotor de ángulo fijo | |
690.652 x g | |
51,1 mm | |
15,4 | |
13 mm | |
Microultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX y MX Plus | |
510.893 x g |
Titanio | |
8 x 5 mL | |
110.000 rpm | |
24,5 mm | |
63 mm | |
2,4 lb (1,07 kg) | |
30° | |
331.135 x g |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Promoción exclusiva en equipos e instrumentos
Aproveche nuestra oferta por tiempo limitado de equipos e instrumentos de alta calidad para mejorar sus capacidades de investigación y laboratorio.Promo Code: 24069Expires: 2025-06-30