missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S100A7/Psoriasin Antibody (030), PE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-89812PE
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
S100A7/Psoriasin Monoclonal antibody specifically detects S100A7/Psoriasin in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
S100A7/Psoriasin | |
Monoclonal | |
PE | |
PBS | |
Rabbit | |
Protein A purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
ELISA | |
030 | |
ELISA | |
HID 5, HID5, HID-5, protein S100-A7, PSOR1, Psoriasin, psoriasin 1, S100 calcium binding protein A7, S100 calcium binding protein A7 (psoriasin 1), S100 calcium-binding protein A7, S100 calcium-binding protein A7 (psoriasin 1), S100A7c | |
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human S100A7/Psoriasin (Met 1-Gln 101; Accession#: NP_002954.2). | |
0.1 mL | |
Cancer | |
6278 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
S100A7/Psoriasin Antibody (030), PE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; PE
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido