Learn More
Fisherbrand™ Baño de ultrasonidos calefactado serie S
Diseñado con tecnología de última generación de limpieza y barrido ultrasónicos con control por microprocesador. Los limpiadores ultrasónicos Fisherbrand™ de la serie S ofrecen una completa gama de baños ultrasónicos analógicos con o sin calefacción, para satisfacer los requisitos de aplicaciones de investigación de laboratorios, de sonoquímica y de desgasificación.
340.00€ - 5250.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Pr x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Pr x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10591203
|
Fisherbrand™
1001214 |
0.8L | 116 x 206 x 178 mm (Pr. x An. x Al.) | N/A | ||||||
10551783
|
Fisherbrand™
1002060 |
1,75 L | 180 × 175 × 212 mm (Pr. × An. × al.) | N/A | ||||||
10162372
|
Fisherbrand™
1001955 |
2,75 L | 179 x 300 x 214 mm (prof. x anch. x alt.) | N/A | ||||||
10215332
|
Fisherbrand™
1002006 |
4,25 L | 179 x 300 x 264 mm (Pr. x An. x Al.) | N/A | ||||||
10345822
|
Fisherbrand™
1002238 |
5.75 L | 186 x 365 x 264 mm (Pr. x An. x Al.) | N/A | ||||||
10395912
|
Fisherbrand™
1002140 |
6.9 L | 179 x 568 x 214 mm (Pr. x An. x Al.) | N/A | ||||||
10663113
|
Fisherbrand™
1002170 |
9.4 L | 179 x 568 x 264 mm (Pr. x An. x Al.) | N/A | ||||||
10239491
|
Fisherbrand™
1002279 |
9,5 L | 278 x 365 x 264 mm (Pr. x An. x Al.) | N/A | ||||||
10204762
|
Fisherbrand™
1002825 |
12.75 L | 278 x 365 x 321 mm (Pr. x An. x Al.) | N/A | ||||||
10102762
|
Fisherbrand™
1002877 |
18L | 340 x 390 x 321 mm (Pr. x An. x Al.) | N/A | ||||||
15280147
|
Fisherbrand™
1071162 |
28L | 340 x 568 x 321 mm (prof. x anch. x alt.) | N/A | ||||||
10366012
|
Fisherbrand™
1003908 |
45L | 370 x 615 x 467 mm (Pr. x An. x Al.) | N/A | ||||||
10427912
|
Fisherbrand™
1003946 |
90 L | 570 x 715 x 467 mm (Pr. x An. x Al.) | N/A | ||||||
Descripción
- Larga vida útil gracias a los depósitos de acero inoxidable resistente a la cavitación
- Pantalla LED que muestra el tiempo ajustado y el restante además de la temperatura preajustada y la real
- Asas de transporte de plástico con forma ergonómica
- Cubierta de diseño reciente que reduce el ruido y acelera el proceso de calentamiento
- Fácil drenaje del líquido de limpieza a través del conducto de desagüe gracias a un dial en el lateral
- Panel de funcionamiento dispuesto de manera que el líquido no pueda acceder a los componentes electrónicos
- Tecla de función de desgasificación
- 80 kHz para tiempo de limpieza prolongado, ideal para el tratamiento de elementos sensibles y muy pequeños
- Cestillo de acero inoxidable, tapa de plástico disponible por separado
Especificaciones
De 30 °C a 80 °C |