Learn More
Invitrogen™ RUVBL1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1255)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
146.00€ - 500.00€
Especificaciones
Antígeno | RUVBL1 |
---|---|
Clon | 24GB1255 |
Contenido y almacenamiento | -20°C |
Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
Clasificación | Recombinant Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30275794
|
Invitrogen™
MA557241 |
100 μL |
500.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30275799
|
Invitrogen™
MA557242 |
20 μL |
146.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
RUVBL1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
The protein encoded by this gene belongs to the eukaryotic diacylglycerol kinase family. It may attenuate protein kinase C activity by regulating diacylglycerol levels in intracellular signaling cascade and signal transduction. Alternative splicing occurs at this locus and four transcript variants encoding distinct isoforms have been identified.Especificaciones
RUVBL1 | |
-20°C | |
Recombinant Monoclonal | |
Liquid | |
IgG | |
Human, Mouse, Rat | |
RUVBL1 | |
2510009G06Rik; 49 kDa TATA box-binding protein-interacting protein; 49 kDa TBP-interacting protein; 54 kDa erythrocyte cytosolic protein; DNA helicase p50; ECP54; ECP-54; INO80 complex subunit H; INO80H; NMP 238; NMP238; Nuclear matrix protein 238; PONTIN; Pontin 52; Pontin52; RuvB (E coli homolog)-like 1; RuvB like AAA ATPase 1; Ruvbl1; ruvB-like 1; RuvB-like AAA ATPase 1; RuvB-like protein 1; RVB1; TAP54-alpha; TATA binding protein interacting protein 49 kDa; TIH1; Tip49; TIP49A; TIP60-a; TIP60-associated protein 54-alpha | |
RUVBL1 | |
Primary | |
Affinity chromatography |
24GB1255 | |
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
P60122, P60123, Q9Y265 | |
56505, 65137, 8607 | |
A synthesized peptide derived from human TIP49A (aa 401-456). | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Invitrogen™ RUVBL1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1255)