missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Rubidium Standard: Rb @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™ Código de producto.: 17939169

Rubidium Standard: Rb @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™

Código de producto. p-200131878
500 mL, 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
500 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

Código de producto. 17939169

Marca: VHG Labs VHGPRBN500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Rubidium Standard: Rb @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Rubidium
CAS 7440-17-7
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Rubidium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Rb
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Rb
Fórmula InChI InChI=1S/Rb
SMILES [Rb]
Nombre IUPAC rubidium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Peso molecular (g/mol) 85.468
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.912 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Rubidium Standard: Rb @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™ >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado