Learn More
DWK Life Sciences Junta cónica de caucho Guko, de EPDM, juntas cónicas de caucho, para matraces de filtración
La funda de caucho es necesaria para lograr la estanqueidad del gas durante la filtración al vacío.
Marca:  DWK Life Sciences 292022705
59.11 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24156" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11880990
  • 70.85€ / paquete de 10
Spotlight
Usar código promocional 24156 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno del laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se requieren filtros que se seleccionan según la aplicación en cuanto al tamaño y la porosidad. Los embudos Büchner son cilindros con una placa de tamiz de poros grandes integrada. Sin papel de filtro adicional, solo es posible la filtración gruesa. Los embudos Büchner también se pueden utilizar en la filtración al vacío. El vacío aplicado acelera la filtración.
  • Para un cierre hermético en aplicaciones de filtración al vacío
  • Juntas de caucho cónicas
  • para matraces de filtración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sellado; filtrado
10/Paq.
4 mm, grosor de la pared
EPDM
30 mm
Top dia: 44 mm; Bottom dia: 27 mm
27 mm
Certificados
Promociones
Promociones
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24156
    Expires2025-06-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/05/2025 y el 30/06/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
Título del producto
DWK Life Sciences Junta cónica de caucho Guko, de EPDM, juntas cónicas de caucho, para matraces de filtración > Diámetro 27 mm