Learn More
DWK Life Sciences Junta cónica de caucho Guko, de EPDM, juntas cónicas de caucho, para matraces de filtración
La funda de caucho es necesaria para lograr la estanqueidad del gas durante la filtración al vacío.
Marca:  DWK Life Sciences 292023204
71.51 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11811010
  • 83.60€ / paquete de 10
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno del laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se requieren filtros que se seleccionan según la aplicación en cuanto al tamaño y la porosidad. Los embudos Büchner son cilindros con una placa de tamiz de poros grandes integrada. Sin papel de filtro adicional, solo es posible la filtración gruesa. Los embudos Büchner también se pueden utilizar en la filtración al vacío. El vacío aplicado acelera la filtración.
  • Para un cierre hermético en aplicaciones de filtración al vacío
  • Juntas de caucho cónicas
  • para matraces de filtración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sellado; filtrado
10/Paq.
4,5 mm, grosor de la pared
EPDM
35 mm
Top dia: 53 mm; Bottom dia: 33 mm
33 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Junta cónica de caucho Guko, de EPDM, juntas cónicas de caucho, para matraces de filtración > Diámetro de 33 mm