Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo con junta esmerilada cónica
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Diámetro exterior (métrico):
105 mm
166 mm
185 mm
207 mm
223 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Junta cónica estándar:
NS 19/26
NS 29/32
NS 45/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Descripción
- Conforme a DIN EN ISO 4797
- Con etiqueta de inscripción
- Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 4 L |
Material | Vidrio Duran |
Junta cónica estándar | NS 45/40 |
Diámetro exterior (métrico) | 207 mm |
Cantidad | 1 unidad |
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo con junta esmerilada cónica >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido