Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo con junta esmerilada cónica Código de producto.: 10119600
Fecha estimada de envoi: 31-10-2025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo con junta esmerilada cónica
Product Code. 10119600
500 mL, 105 mm, NS 45/40, paquete de 10
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Diámetro exterior (métrico):
105 mm
166 mm
185 mm
207 mm
223 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Junta cónica estándar:
NS 19/26
NS 29/32
NS 45/40
Unit Size:
cada uno
paquete de 10
This item is not returnable. View return policy
Código de producto. 10119600
Marca: Lenz Laborglasintrumente 03004558
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 31-10-2025
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme a DIN EN ISO 4797
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Specifications
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar NS 45/40
Diámetro exterior (métrico) 105 mm
Cantidad 10/paq.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo con junta esmerilada cónica >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.