Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo, cuello estrecho
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07030070
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10090461
  • 351.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Descripción
  • Conforme a DIN ISO 1773 y además de la norma
  • Con reborde
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
42 mm
200 mm
10/paq.
1 L
Reborde granulado
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo, cuello estrecho > 1000 mL