Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 07035028
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Conforme a DIN ISO 24450 y además de la norma
- Con reborde
- Material: DURAN™
Especificaciones
34 mm | |
50 mL | |
Vidrio Duran | |
105 mm |
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo > 50 mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido