Learn More
IKA™ Inserto de matraz de fondo redondo
Inserto de matraz con fondo redondo de aluminio anodizado
Marca:  IKA™ 0025000636
78.02 EUR hasta el 2025-10-26
Use el código promocional "24136" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15213305
  • 87.50€ / cada uno
Pruebas agrocientíficas
Usar código promocional 24136 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Fondo redondo
  • Fabricación en aluminio anodizado
  • Resistente a la temperatura.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
10 ml
34 mm
180 °C
1,3 in
Fondo redondo
Inserto de matraz
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
IKA™ Inserto de matraz de fondo redondo > Capacidad: 10 ml