Learn More
OHAUS™ Rotor, ángulo, 30 de 1,5/2,0 ml, ID, sellable
Rotor angular para centrífugas Multi Pro serie 5000 de Frontier
Marca: OHAUS™ 30314836
1105.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Requires : Multicentrífuga Pro serie 5000 Frontier
Descripción
- Capacidad: 30 de 1,5/2,0 ml
- Fuerza g máx.: 20.595g
- Velocidad máxima: 14.000 rpm
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
Rotor, ángulo, 30 de1,5/2,0 ml, ID, sellable | |
30 x 1,5/2,0 ml | |
14.000 rpm | |
FC5714 | |
ND |
Acero inoxidable | |
20.595 x g | |
1,940 kg | |
45 ° |
Título del producto
OHAUS™ Rotor, ángulo, 30 de 1,5/2,0 ml, ID, sellable > Modelo número R-A30 X 2/14 MIS
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido