Learn More
OHAUS™ Rotor, ángulo, 24 de 1,5/2,0 ml, sellable
Rotor angular para microcentrífuga serie 5000 Frontier
Marca: OHAUS™ 30130871
Requires : Microcentrífuga serie 5000 de Frontier
Descripción
- Capacidad: 24 de 1,5/2,0 ml
- Fuerza g máx.: 21.953g
- Velocidad máxima 15.200 rpm
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
Rotor, ángulo, 24 de 1,5/2,0 ml, sellable | |
24 x 1,5/2,0 ml | |
15.200 rpm | |
FC5515 | |
Rotor angular 24 de 1,5/2,0 ml, sellable |
Acero inoxidable | |
21.953 x g | |
1,250 kg | |
45 ° |
Título del producto
OHAUS™ Rotor, ángulo, 24 de 1,5/2,0 ml, sellable > Modelo número R-A24 X 2/15MS
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido