Learn More
STEMCELL Technologies RoboSep™ Mouse Plasmacytoid DC Isolation Kit
Click to view available options
Cantidad:
2 x 109 Celdas
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
- The EasySep™ Mouse Plasmacytoid DC Isolation Kit is designed to isolate plasmacytoid dendritic cells (pDCs) from single-cell suspensions of splenocytes or other tissues by negative selection
- Unwanted cells are targeted for removal with biotinylated antibodies that are directed against non-pDCs
- Labeled cells are then recognized by Tetrameric Antibody Complexes that are directed against biotin and dextran
- These cells are bound to magnetic particles and separated using an EasySep™ magnet without the use of columns
- Desired cells are poured off into a new tube
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de célula | Dendritic Cells |
Para utilizar con (aplicación) | Cell Isolation |
Cantidad | 2 x 109 Celdas |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
STEMCELL Technologies RoboSep™ Mouse Plasmacytoid DC Isolation Kit
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido