Learn More
Macherey-Nagel™ Lysis Buffer RA1
Lysis Buffer RA1 to be used with NucleoSpin RNA, NucleoSpin RNA Midi, NucleoSpin RNA XS, NucleoSpin 8 / 96 RNA, or NucleoSpin RNA Plant kits
Marca:  Macherey-Nagel™ 740961.500
137.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10335832
  • 157.66€ / 500 ml
Descripción
Las células se lisan por incubación en una solución que contiene iones caotrópicos. Este tampón de lisis inactiva las ARNasas creando condiciones de unión adecuadas que favorecen la adsorción de ARN a la membrana de sílice. Tras la lisis, la homogeneización y la reducción de la viscosidad se consiguen mediante la filtración con unidades de filtrado NucleoSpin™. El ADN contaminante unido a la membrana se elimina mediante una solución de ADNasa I que se aplica directamente a la membrana durante la preparación. Las condiciones óptimas para la ADNasa se logran lavando la membrana con un tampón de desalación específico antes del tratamiento. Las sales, los metabolitos y los componentes celulares macromoleculares se eliminan mediante un sencillo lavado con dos tampones diferentes. El ARN total se eluye finalmente con agua libre de RNasa. El kit de ARN NucleoSpin™ para plantas presenta dos tampones de lisis alternativos: en la mayoría de los casos, se recomienda el uso del tampón RA1 para la lisis debido a sus fuertes propiedades desnaturalizantes. La presencia de metabolitos peculiares en una variedad de hongos o de tejidos vegetales puede llevar a la solidificación del lisado, lo que da como resultado en pulpa no procesable. En tales casos, el buffer alternativo, RAP, es el buffer de elección. Para la homogeneización completa y la reducción de la viscosidad del lisado, también se suministran unidades de filtrado NucleoSpin™. Componentes del kit: Columnas de ARN NucleoSpin™ con tubos de recogida de 2 ml, tubos de recogida de 2 ml, tubos de microcentrífuga de 1,5 ml, filtros NucleoSpin™, tampones, ADNasa I sin ARNasa, tampón de reacción de ADNasa I, agua sin ARNasa.
  • Tecnología de membrana de sílice
  • Producción: de 3 μg a 70 μg de 100 μg material vegetal
  • Material de muestras: de 1 mg a 100 mg de tejido
  • Volumen de elución: 60 μl
  • Tamaño del fragmento: 200 b a 20 kb
  • Capacidad de fijación: 200 μg
  • Tiempo de preparación: 30min/6 prep.
  • Formato: minicolumna de centrifugación
  • ADNasa I incluida
  • Columnas de filtración NucleoSpin incluidas para la homogeneización del lisado y la reducción de la viscosidad
  • Es posible la purificación paralela del ADN utilizando el juego de tampones NucleoSpin de ARN/ADN. El kit de ARN NucleoSpin™ para plantas está diseñado para el aislamiento de ARN de alta calidad libre de ADN de una amplia variedad de muestras de plantas y hongos.
Especificaciones
Especificaciones
Lysis Buffer RA1
RNA isolation
500 mL
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Lysis Buffer RA1 > Quantity: 500 mL