Learn More
Ritter Plastic™ Ritips™ Sterile Dispenser Tips
Used for the repetitive distribution of volumes between 0.05 and 50 mL.
677.34€ - 3275.40€
Especificaciones
Esterilidad | Estéril |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones sensibles, análisis de fluidos corporales |
Tipo de producto | Punta de pipeta |
Para utilizar con (equipo) | Amplia gama de micropipetas |
Graduated | Sí |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16670302
|
Ritter Plastic™
40010-0008 |
0,05 mL | 100/paq. |
3275.40€
paquete de 1600 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16680302
|
Ritter Plastic™
40010-0009 |
0,5 ml | 100/paq. |
2538.70€
paquete de 1600 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16690302
|
Ritter Plastic™
40010-0010 |
1,25 ml | 100/paq. |
2538.70€
paquete de 1600 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16600312
|
Ritter Plastic™
40010-0011 |
2,5 ml | 100/paq. |
2538.70€
paquete de 1600 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16610312
|
Ritter Plastic™
40010-0012 |
5,0 mL | 100/paq. |
2538.70€
paquete de 1600 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16620312
|
Ritter Plastic™
40010-0013 |
12,5 ml | 100/paq. |
2538.70€
paquete de 1600 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16630312
|
Ritter Plastic™
40010-0014 |
25,0 mL | 25/paq. |
677.34€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16640312
|
Ritter Plastic™
40010-0015 |
50,0 mL | 25/paq. |
677.34€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Uses direct displacement method
- Works well for infectious and volatile liquids
- Fluid never in touch with the instrument to avoid contamination
- Automated individual tests of each single tip guarantee the tightness with water, which is documented in lot-specific records
- Black graduation marks
- Manufactured from polypropylene
- Suitable for a wide range of pipettors
- For sensitive applications or analysis of body fluids
Especificaciones
Estéril | |
Punta de pipeta | |
Sí | |
Polipropileno |
Aplicaciones sensibles, análisis de fluidos corporales | |
Amplia gama de micropipetas | |
RiTips™ |