missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ritter Plastic™ Ritips™ Sterile Dispenser Tips

Used for the repetitive distribution of volumes between 0.05 and 50 mL.

Marca:  Ritter Plastic™ 40010-0014

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16630312

  • 677.34€ / paquete de 400
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Utiliza el método de desplazamiento directo
  • Funciona bien para líquidos infecciosos y volátiles
  • El fluido nunca está en contacto con el instrumento para evitar la contaminación
  • Las pruebas individuales automatizadas de cada punta garantizan la estanqueidad con agua, que se documenta en registros específicos de lote
  • Marcas de graduación negras
  • Fabricados con polipropileno
  • Adecuado para una amplia gama de pipeteadores
  • Para aplicaciones sensibles o análisis de fluidos corporales
Especificaciones

Especificaciones

25,0 mL
Aplicaciones sensibles, análisis de fluidos corporales
Punta de pipeta
Polipropileno
Estéril
25/paq.
Amplia gama de micropipetas
RiTips™
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales