Learn More
Ritter Plastic™ Puntas dispensadoras estériles Ritips™
Descripción
- Utiliza el método de desplazamiento directo
- Funciona bien para líquidos infecciosos y volátiles
- El fluido nunca está en contacto con el instrumento para evitar la contaminación
- Las pruebas individuales automatizadas de cada punta garantizan la estanqueidad con agua, que se documenta en registros específicos de lote
- Marcas de graduación negras
- Fabricados con polipropileno
- Adecuado para una amplia gama de pipeteadores
- Para aplicaciones sensibles o análisis de fluidos corporales
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 1,25 ml |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones sensibles, análisis de fluidos corporales |
| Cantidad | 100/paq. |
| Tipo de producto | Punta de pipeta |
| Para utilizar con (equipo) | Wide range of pipettors |
| Graduado | Sí |
| Línea de productos | RiTips |
| Material | Polipropileno |